Learn More
Bel-Art™ Klonierungsscheibe
Zur zeitsparenden und mühelosen Isolierung einer großen Anzahl an Klonen
54.75 € - 56.05 €
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Material | Papier |
Zertifizierung/Konformität | RNAse- und DNAse-frei |
Produkttyp | Klonierungsscheibe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Übertragung und Vermehrung von Zellen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11746595
|
Bel-Art™
F37847-0002 |
0,18 in. | 4,8 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11756595
|
Bel-Art™
F37847-0003 |
0,25 in | 6,4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10241452
|
Bel-Art™
F37847-0001 |
0,125 in. | 3,2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Zur zeitsparenden und mühelosen Isolierung einer großen Anzahl an Klonen
- Die sterilen Papierscheiben übertragen die Zellen schnell und einfach auf eine 24-Well-Platte
- Klonierungsscheiben werden für die RNase- und DNase-Freiheit mit Gammastrahlung sterilisiert
Bestellinformation
Lieferung von 50 Fläschchen, zwei Fläschchen pro Packung.
Spezifikation
Steril | |
RNAse- und DNAse-frei | |
Ideal für die Übertragung und Vermehrung von Zellen |
Papier | |
Klonierungsscheibe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Klonierungsscheibe