Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ Antibeschlag-Brillenreiniger
Artikelnummer. 12942570 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Linsenreiniger
Menge:
2 oz.
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12942570
Marke: Bel-Art™ F248420001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Reinigung von Glas- und Kunststoffbrillen. Bel Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ Antibeschlag-Brillenreiniger schützen vor statischer Aufladung und Beschlagen.
  • Kann auch für Mikroskope verwendet werden
  • Lieferung in handlicher 59 ml (2 oz.)-Flasche
  • Wiederverschließbare Spenderkappe kann einen einzelnen Tropfen oder auch einen Strahl auf die Linse abgeben
  • Passt bequem in die Kleidungs- oder Handtasche
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 3.5 x 10 cm (13⁄8 x 4 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Linsenbeschichtung Uncoated
Beschreibung Linsenreiniger
Produkttyp Cleaning Solution
Menge 2 oz.
Material Cloth
Einwegprodukt Limited-use
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol, 3-butoxypropan-2-ol, sodium2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate