Learn More
Bel-Art™ COVER,BIOHAZARD BAG HOLDER
Schnelles und einfaches Öffnen durch Drücken der integrierten Öffnungslasche ohne Batterien
Marke: Bel-Art™ F13192-0102
31.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abdeckung in Sekundenschnelle montierbar, um die Hygiene von Behältern für biologische Gefahrenstoffe zu verbessern
- Spülmaschinenfest und autoklavierbar: autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Geeignet für die mittleren und großen Clavies Gefahrenstoff-Beutelhalter (Herst.- Nr. 13192-0002 und 13192-0003)
- Mit glattem, 4 x 4 Zoll (10.1 x 10.1 cm) großem Bereich zum Auftragen von Etiketten
- Die mittlere Abdeckung des Deckels öffnet sich in aufrechter Position und legt ein große Öffnung von 8 x 9.5 Zoll (20.3 x 24.1 cm) frei
- Orange
Spezifikation
Orange | |
Verbessert die Hygiene von Behältern für biogefährliche Abfälle | |
Abdeckung für den Halter für Beutel für biologische Gefahrenstoffe |
Autoklavierbar | |
Clavies™ Halter für Beutel für biologische Gefahrenstoffe |