Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ autoklavierbare Beutelklemmen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
11 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Mit einer Hand leicht und sicher öffnen und schließen. Die Bel Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Beutelsicherheitsklemmen für Autoklaven sind autoklavierbar.
- Die feste Kunststoffkonstruktion hält die Beutelöffnung geschlossen, ermöglicht jedoch das Ablassen von Druck, der sich im Innern während des Autoklavierens entwickeln kann
- Nach dem Autoklavieren bleibt die Klemme am Beutel und wird mit diesem entsorgt
- Geeignet für Beutel in den Größen 12 x 24 in. bis 19 x 23 in.; bei größeren Beuteln wird die Verwendung nicht empfohlen
- Innenmaß im geschlossenen Zustand: 7/16 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Menge | 100 |
| Typ | Clavies Klammer |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Beutel in Arbeitsplatzgröße oder kleiner Scienceware Autoklavierbeutel |
| Farbe | Orange |
| Jaw Type | Angled |
| Innendurchmesser (metrisch) | 11 mm |