Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ runder Pipettenständer
Für eine sichere und ordnungsgemäße Lagerung von bis zu 28 Pipetten in einem platzsparenden Ständer
Marke: Bel-Art™ F18955-0000
38.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für eine sichere und ordnungsgemäße Lagerung von bis zu 28 Pipetten in einem platzsparenden Ständer
- Der Polypropylenständer verfügt über eine zweiteilige obere Platte
- Die Löcher in der unteren Platte haben einen Durchmesser von 4 mm und stützen die Spitzen der Pipetten, während sie vom Ständer gehalten werden
Spezifikation
Pipettengestell | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rund | |
No | |
17,8 cm | |
17,78 cm |
Autoklavierbar | |
Pipetten | |
28 | |
None | |
Non-sterile | |
7 in. | |
7 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ runder Pipettenständer > Für 28 Pipetten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur