Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Entsorgungsschachteln für die Verbrennung biologischer Gefahrenstoffe
Mit Polypropyleneinlage. Bel Art™ SP Scienceware™ Entsorgungsschachteln für die Verbrennung biologischer Gefahrstoffe sind mit deutlichen Handhabungs- und Verarbeitungshinweisen versehen.
Marke: Bel-Art™ F13205-0001
Beschreibung
- Schachtel aus Wellpappe, Deckel mit Klappe
- Der transparente 1.5 mil-Innenbeutel aus Polypropylen für biologische Gefahrenstoffe ist reiß- und durchstichfest
- Die deutliche Biogefährdungsmarkierung weist sofort und ständig auf den Inhalt hin
- Anweisungen in englischer, spanischer, französischer und deutscher Sprache
- Einsatz mit wiederverwendbarer Bel-Art Abdeckung für Biogefahr-Schachtel (Hersteller- Nr. F132040000)
- Abmessungen 12 x 12 x 27 in.
Spezifikation
14,4 gal. | |
12 x 12 x 27 Zoll (30.5 x 30.5 x 68.5 cm) | |
30.5 cm | |
Not Autoclavable | |
Sachgerechte Handhabung und Entsorgung von Abfällen mit biologischen Gefahrenstoffen | |
12 in. | |
27 in. | |
Pappbehälter für die Verbrennung von biologischen Gefahrenstoffen |
Rot, Weiß | |
68.5 cm | |
30.5 cm | |
Polyethylen | |
12 in. | |
1,5 mm | |
Pappe |