Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schaufel mit gebogenem Griff
Der ergonomische, gebogene Griff sorgt für einen größeren Abstand zwischen Hand und Probe und verringert so das Kontaminationsrisiko
Marke:  Bel-Art™ H36904-2006
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13472489
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der gebogene Griff verhindert den zufälligen Kontakt mit dem Material der Probenquelle und die Exposition gegenüber gefährlichen Substanzen
  • Der flache Boden hält die Schaufel aufrecht, wenn sie auf einer ebenen Fläche abgestellt wird; kann als Wägeschiffchen verwendet werden
  • Hergestellt aus schlagfestem, leichtem Polystyrol in FDA-Qualität
  • Gammasterilisiert, für eine genaue Chargenverfolgung mit Stempel versehen und mit einer Sterilisationsbescheinigung versehen
  • Einzeln verpackt und bereit zur einmaligen Verwendung und Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
Gebogen und kurvenförmig
125 mL
Steril
Das Design soll die Hand aus der Probe heben, das Kontaminationsrisiko verringern, unbeabsichtigten Kontakt mit dem Material der Probenquelle und den Kontakt mit gefährlichen Substanzen verhindern
1.31 Zoll
3,3 cm
7.62 Zoll
3.87 Zoll
9,4 cm
2 in.
5,1 cm
Polystyrol
Flach
4 oz.
Ja
FDA
7,68 x 2 x 1,31 in. (19,4 x 5,1 x 3,3 cm)
1.31 Zoll
3,3 cm
3.68 Zoll
19,4 cm
9,8 cm
2 Zoll
5,1 cm