Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schaufel mit gebogenem Griff
Der ergonomische, gebogene Griff sorgt für einen größeren Abstand zwischen Hand und Probe und verringert so das Kontaminationsrisiko
Marke:  Bel-Art™ H36902-2006
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13452489
  • 43.15 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der gebogene Griff verhindert den zufälligen Kontakt mit dem Material der Probenquelle und die Exposition gegenüber gefährlichen Substanzen
  • Der flache Boden hält die Schaufel aufrecht, wenn sie auf einer ebenen Fläche abgestellt wird; kann als Wägeschiffchen verwendet werden
  • Hergestellt aus schlagfestem, leichtem Polystyrol in FDA-Qualität
  • Gammasterilisiert, für eine genaue Chargenverfolgung mit Stempel versehen und mit einer Sterilisationsbescheinigung versehen
  • Einzeln verpackt und bereit zur einmaligen Verwendung und Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Not Autoclavable
Gebogen und kurvenförmig
60 mL
Steril
Das Design soll die Hand aus der Probe heben, das Kontaminationsrisiko verringern, unbeabsichtigten Kontakt mit dem Material der Probenquelle und den Kontakt mit gefährlichen Substanzen verhindern
1,12 in.
2,9 cm
7.62 Zoll
4.56 Zoll
7,62 cm
1.62 Zoll
4,1 cm
Polystyrol
Flach
2 oz.
Ja
FDA
7,62 x 1,62 x 1,12 cm (19,4 x 4,1 x 2,9 cm)
1.12 Zoll
2,9 cm
3.06 Zoll
19,4 cm
11,6 cm
1.62 Zoll
4,1 cm