Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büretten aus Glas mit automatischer Nullstellung
Artikelnummer. 10027839 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Höhe (angloamerikanisch):
23,5 in.
Höhe (metrisch):
60 cm
Volumen (metrisch) Reservoir:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10027839
Marke: Bel-Art™ F379150525
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Ablaufarm mit 2 mm-Absperrhahn aus Glas
Geschlossenes System verhindert Kontamination von außen
  • Die flexible Polyethylen-Flasche zusammendrücken, um Flüssigkeit in die Bürette zu drücken; überfüllte Flüssigkeit läuft automatisch in den Behälter zurück
  • Die selbstzersetzenden Büretten aus Borosilikatglas sind durch weiße 0.1 ml-Graduierungen leicht ablesbar
  • Der Absperrhahn aus Glas am Abflussarm verfügt über eine 2 mm-Bohrung für ein nahtloses, kontrolliertes Dispensieren
  • Der große, stabile Kunststoffsockel kann zur Reinigung aus dem Behälter entfernt werden
  • Genauigkeit der Graduierung der Klasse A, innerhalb von 1 % des Gesamtvolumens
Spezifikation
Genauigkeit +/- 1%
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Natural
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 60 cm
Höhe (angloamerikanisch) 23,5 in.
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Titration, Reagent Dispensing
Höhe (metrisch) 60 cm
Enthält Ablaufarm mit 2-mm-Bohrung, Glasabsperrhahn, stabiler Kunststoffsockel, Polyethylen-Flasche
Sperrhahn Glass
Material des Sperrhahns Glass
Toleranz Class A
Gewährleistung None
Volumen (metrisch) Reservoir 500 ml
Typ Automatische selbst-nullabgleichende Bürette
Class Class A