Learn More
Bel-Art™ Einstellbarer SP Scienceware™ Mikroplattenkippständer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Mikrotiterplatten
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dank des einstellbaren Ständers ist ein genaues, wiederholtes Aliquotieren in Mikrotiterplatten-Wells durch Abschrägen der Platten im optimalen Winkel ganz einfach
- Durch Positionieren der Mikrotiterplatten im optimalen Winkel für die Arbeitsgewohnheiten des Anwenders wird das Hinzufügen von Aliquoten vereinfacht
- Dank der angeschrägten Platte kann der Anwender nachvollziehen, in welchen Wells sich bereits Aliquote befinden, indem er die Neigung zwischen den nebeneinander liegenden Wells sichtbar verändert
- Der Sockel aus epoxidharzbeschichtetem Stahl sorgt für Stabilität, während die von Hand einstellbaren Klemmschrauben den gewünschten Winkel gewährleisten
- Geeignet für Mikrotiterplatten in allen Größen
- Maximale Neigung 45°
- Lagerung auf 2 Schrauben
- L x B x H: 11.4 x 16.5 x 5.7 cm (4.5 x 6.5 x 2.25in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Mikrotiterplatten |
| Array | 1 x 1 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Gray, Clear/White |
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten |
| Material | Acryl-Plattform, Epoxidbeschichteter Stahlsockel |
| Positionen | 1 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | No |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten in allen Größen |
| Mehr anzeigen |