Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Exsikkatorschränke aus Acryl
Wird in Kühlschränken oder bei Raumtemperatur verwendet
792.92 € - 909.65 €
Spezifikation
Schrankausführung | Front-loading |
---|---|
Material | Acryl |
Produkttyp | Desiccator |
Ausführung der Tür | (ab)gedichtet |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird in Kühlschränken/bei Raumtemperatur für lichtempfindliche Materialien verwendet |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12693496
|
Bel Art™
F42066-0000 |
Klar |
792.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15244939
|
Bel Art™
F42066-0001 |
Bronze |
909.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Acrylschrank mit herausnehmbaren, tablettähnlichen Einlegeböden mit perforierten Böden und Ein-/Ausschieben auf voreingestellten Schienen
- Die Tür öffnet von rechts nach links und ist mit einer Edelstahlverriegelung gesichert
- Erhältlich mit drei Einlegeböden
- Erhältlich in transparenter Farbe und in Bronze für lichtempfindliche Materialien
Spezifikation
Front-loading | |
Desiccator | |
Wird in Kühlschränken/bei Raumtemperatur für lichtempfindliche Materialien verwendet | |
3 Tablett-ähnliche Einlegeböden mit perforierten Böden und Ein-/Ausschieben auf vorgefertigten Schienen, Verdrehsicherung aus Edelstahl für die Tür | |
0.82 ft.³ | |
12 in. | |
12 in. | |
12 in. |
Acryl | |
(ab)gedichtet | |
32 Kanister | |
3 herausnehmbare Tablett-ähnliche Einlegeböden | |
12 x 12 Zoll (30,4 x 30,4 cm) | |
30,4 cm | |
30,4 cm | |
30,4 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Exsikkatorschränke aus Acryl