Learn More
Bel-Art™ X5 144 Place Freezer Storage Box
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
undefined
Abmessungen (L x B x H):
13.2 x 13.2 x 2.5 cm (5.25 x 5.25 x 1 in.)
missing translation for 'unitSize'
5 Stück
Description
Lagerung in ULT-Gefriergeräten bei Temperaturen bis zu -86 °C
Entwickelt, um in ein 2 in.-Standardgestell für Tiefkühlgeräte zu passen, fassen diese Tiefkühlgerätkisten für PCR-Röhrchen mit 144 Plätzen einzelne und/oder Streifen mit 0.2 ml-PCR-Röhrchen.
- Zwei Kisten können gestapelt werden, um zusammen in einen Platz in einem 2 in.-Aufbewahrungsgestell für Tiefkühlgeräte zu passen, wenn PCR-Röhrchen mit flachem Verschluss verwendet werden
- Durch durchsichtige Deckel und Böden aus Polycarbonat und einen alphanumerischen Index können Proben in der Kiste einfach identifiziert werden
- Fasst einzelne und oder Streifen mit 0.2 ml-PCR-Röhrchen
- Haltbar und feuchtigkeitsundurchlässig
- L x B x H: 13.2 x 13.2 x 2.5 cm (5.25 x 5.25 x 1 in.)
Specifications
Specifications
| Verschlusstyp | Deckel |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polycarbonat |
| Form | Quadratisch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 In. Tiefkühl-Lagerregal |
| Aufnahmevermögen | 0,2 ml-PCR-Röhrchen |
| Produkttyp | Gefrierbox |
| Menge | 5/Pckg. |
| Abmessungen (L x B x H) | 13.2 x 13.2 x 2.5 cm (5.25 x 5.25 x 1 in.) |
| Länge (metrisch) | 13.2 cm |
| Show More |