Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil dicke Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Mit Sterilisations- und Sicherheitsfunktionen.
Brand: Bel-Art™ F13164-3138
Description
Ein schwarzes Biogefahrensymbol und in vier Sprachen gedruckte Vorsichtsmaßnahmen sind im Lieferumfang enthalten.Bel-Art™ SP Scienceware™ 1,5 mil dicke Entsorgungsbeutel für biologische Abfälle sind autoklavierbar und eignen sich für die Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe.
- Hellrote Beutel aus Polypropylen mit schwarzem Symbol für biologische Gefahrenstoffe
- Vorsichtsmaßnahmen sind auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch für zusätzliche Sicherheit auf den Beutel gedruckt
- Sterilisationsfeld verdunkelt sich bei Dampfsterilisation
- Dampfautoklavierbar bei hohen Temperaturen von bis zu 135 °C (275 °F)
- Bestehen ASTM 1922 Zugfestigkeits- und ASTM 1709-Durchstoßprüfungen
- Hergestellt in den USA
Specifications
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe | |
Autoklavierbar | |
ASTM 1922 Tear Resistance, ASTM 1709 Dart Impact | |
Für biologische Gefahrenstoffe | |
Polypropylen | |
1,50 mil | |
79 cm | |
97 cm |
B 31 x H 38 in. (79 x 97 cm) | |
20 bis 30 gal. | |
Rot | |
Sterilisationsindikator, vorbedruckt mit dem Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe oder Vorsichtsmaßnahmen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch | |
0,279 mm | |
31 in. | |
38 in. |