Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil dicke Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Mit Sterilisations- und Sicherheitsfunktionen.
Marke:  Bel-Art™ F13164-1419
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11392154
  • 195.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein schwarzes Biogefahrensymbol und in vier Sprachen gedruckte Vorsichtsmaßnahmen sind im Lieferumfang enthalten.Bel-Art™ SP Scienceware™ 1,5 mil dicke Entsorgungsbeutel für biologische Abfälle sind autoklavierbar und eignen sich für die Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe.
  • Hellrote Beutel aus Polypropylen mit schwarzem Symbol für biologische Gefahrenstoffe
  • Vorsichtsmaßnahmen sind auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch für zusätzliche Sicherheit auf den Beutel gedruckt
  • Sterilisationsfeld verdunkelt sich bei Dampfsterilisation
  • Dampfautoklavierbar bei hohen Temperaturen von bis zu 135 °C (275 °F)
  • Bestehen ASTM 1922 Zugfestigkeits- und ASTM 1709-Durchstoßprüfungen
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
Autoklavierbar
ASTM 1922 Tear Resistance, ASTM 1709 Dart Impact
Für biologische Gefahrenstoffe
Polypropylen
1,50 mil
36 cm
48 cm
B 14 x H 19 in. (36 x 48 cm)
2 bis 4 gal.
Rot
Sterilisationsindikator, vorbedruckt mit dem Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe oder Vorsichtsmaßnahmen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
0,279 mm
14 in.
19 in.