Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil dicke Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Artikelnummer. 11302164 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
13 bis 20 gal.
2 bis 4 gal.
20 bis 30 gal.
40 bis 55 gal.
5 bis 9 gal.
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 11302164
Marke: Bel-Art™ F131641923
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Sterilisations- und Sicherheitsfunktionen.
Ein schwarzes Biogefahrensymbol und in vier Sprachen gedruckte Vorsichtsmaßnahmen sind im Lieferumfang enthalten.Bel-Art™ SP Scienceware™ 1,5 mil dicke Entsorgungsbeutel für biologische Abfälle sind autoklavierbar und eignen sich für die Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe.
  • Hellrote Beutel aus Polypropylen mit schwarzem Symbol für biologische Gefahrenstoffe
  • Vorsichtsmaßnahmen sind auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch für zusätzliche Sicherheit auf den Beutel gedruckt
  • Sterilisationsfeld verdunkelt sich bei Dampfsterilisation
  • Dampfautoklavierbar bei hohen Temperaturen von bis zu 135 °C (275 °F)
  • Bestehen ASTM 1922 Zugfestigkeits- und ASTM 1709-Durchstoßprüfungen
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Beschreibung B 19 x H 23 in. (48 x 58 cm)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5 bis 9 gal.
Kapazität (metrisch) 22,7 bis 34,06 l
Zertifizierung/Konformität ASTM 1922 Tear Resistance, ASTM 1709 Dart Impact
Verschlusstyp Zip Tie
Farbe Rot
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für biologische Gefahrenstoffe
Enthält Sterilisationsindikator, vorbedruckt mit dem Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe oder Vorsichtsmaßnahmen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
Material Polypropylen
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 0,279 mm
Dicke (angloamerikanisch) 1,50 mil
Abmessungen (L x B) 58.4 x 48.2 cm
Länge (angloamerikanisch) 23 in.
Länge (metrisch) 58.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 48 cm
Höhe (angloamerikanisch) 23 in.
Höhe (metrisch) 58 cm
Produkttyp Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe