Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Einkanal-Timer mit drei Tasten und Speicherfunktion
Einkanal-Timer mit drei Tasten für eine einfache Bedienung
Marke: H-B Instrument™ B61700-3400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08850kg
Beinhaltet: Eine AAA-Batterie
Beschreibung
- Zeitkapazität: 99 Minuten: 59 s
- Zählrichtung: nach oben/unten
- Speicher für die letzte Zeiteinstellung
- Akustischer Alarm; zeigt die nach dem Countdown verstrichene Zeit an
- Montageoptionen: flach auf dem Tisch liegend, auf der Kante stehend für vertikale Ansicht, magnetische Rückseite für die Befestigung auf Metalloberflächen
- Mit mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Spezifikation
Einkanal-Timer | |
±5 Sekunden/Tag | |
1 s | |
10/Karton |