missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Probenahmeschaufel
Die behrotest&trade Probenahmeschaufel mit Teleskopstange und Becherglas eignet sich für die Probenahme von zugänglichen Wasserströmen mit ausreichender Tiefe.
Marke: behr Labor-Technik™ B00196083
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Stabile, dreiteilige Haltestange mit Teleskopeinführungen
- Die Länge ist zwischen 1 m und 3 m stufenlos einstellbar
- Stufenlos einstellbare Spannvorrichtung
- Becherglas aus Edelstahl
- Becherglas aus Edelstahl
- Stufenlos einstellbare Spannvorrichtung
- Die Länge ist zwischen 1 m und 3 m stufenlos einstellbar
Spezifikation
Edelstahl | |
Probenahmeschaufel, 3-teilig, Länge 375 cm, Edelstahlkolben, 1 l | |
3-teilig | |
375 cm |