Learn More
Buerkle™ BeefSteaker, V2A, Ø 25mm
Fleisch-Probenehmer zur bakteriologischen Probenahme von Schlachtkörper-Oberflächen in Schlachtbetrieben. Mit dem BeefSteaker, V2A, Ø 25mm wird eine runde Probe aus der Oberfläche des Schlachtkörpers geschnitten. Ein Loch in der Krone verhindert Luft-Kompression und dient zum Ausstoßen der Proben.
Marke: Buerkle™ 5388-1000
268.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fleisch-Probenehmer zur bakteriologischen Probenahme von Schlachtkörper-Oberflächen in Schlachtbetrieben, Metzgereien (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde). Mit dem BeefSteaker wird eine 25 mm runde Probe aus der Oberfläche des Schlachtkörpers geschnitten. Die Schneide aus rostfreiem Stahl ermöglicht ein einfaches Ausschneiden der Probenstücke.
Der BeefSteaker wird auch zu anderen Zwecken der Probenahme verwendet (Histologie, Medizin, Nahrungs- und Genussmittel, Käsereien, Landwirtschaft).
Der BeefSteaker kann dampfsterilisiert oder abgeflammt werden. Ein Loch in der Krone verhindert Luft-Kompression und dient zum Ausstoßen der Proben.
Spezifikation
Probenehmer für Fleisch | |
Autoklavierbar | |
25 mm |
Edelstahl (V2A) | |
Lebensmittel |