Learn More
Velp Scientifica™ BECHER HOCH , 400 ML .
Velp Scientifica™ 400 ml-Becher zur Verwendung mit Enzymverdauer GDE.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000999
Artikelnummer. 15349624
  • 14.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Enzymverdauer GDE
Spezifikation
Spezifikation
Becher
400 mL
Enzymverdau GDE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Velp Scientifica™ BECHER HOCH , 400 ML . > Fassungsvermögen: 400 ml