Learn More
Applied Biosystems™ KingFisher™ mL Food Protection Purification System Tubes & Tips
BeadRetriever™ Röhrchen & Spitzen
Marke:  Applied Biosystems™ 15951
Artikelnummer. 10453273
  • 445.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Röhrchenstreifen sind für die Verarbeitung und Isolierung von Zielmolekülen ausgelegt. Eine Probe verwendet einen Röhrchenstreifen mit fünf Röhrchen. Die Einwegspitzen aus Kunststoff dienen der Abschirmung der magnetischen Oberfläche vor dem Kontakt mit der Probe. Das BeadRetriever™ System verwendet zur optimalen Verarbeitung der Magnetpartikel schwach bindende Einwegkunststoffe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
KingFisher ml
Raumtemperatur
240 tests
240 tests