Learn More
BD Vacutainer™ Rapid Serum-Röhrchen
Analysebereit in nur 8 Minuten
Marke:  BD 368774
Artikelnummer. 12987696
  • 1720.00 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Hemogard™-Verschluss
  • Reduziert den Kontakt mit Blut auf dem Stopfen und Blutspritzer beim Aufklappen
  • Kompatibel mit wichtigen Laborautomatisierungssystemen
  • V-Notch™-Etikett: Hilft bei der Ausrichtung des sekundären Etiketts
  • Thrombin-basierter Gerinnungsaktivator: Fördert schnelles Gerinnen
  • DEHP-freier Gelseparator: Erweiterte Analytstabilität
  • 3-minütiges Schleudern bei 4.000 x g (RZB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnelles Serumröhrchen
Kunststoff
Hemogard
Orange
Serum-Determinationen, STAT-Tests
100 mm
Thrombin
Steril
5 ml
13 x 100 mm
Papier
13 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • TUBE BD VACUTAINER RST 13X100 5.0ML
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: protease