Learn More
BD Vacutainer™ Kunststoff-Blutröhrchen für Molekulardiagnostik
Bietet ein praktisches und geschlossenes System für die Gewinnung, Lagerung und den Transport von Vollblut, das eine intrazelluläre RNA-Stabilisierung erfordert. Das BD Vacutainer™ PAXgene™ Blut-RNA-Röhrchen ist für die In-vitro-Diagnostik bestimmt und mit CE-Kennzeichnung versehen.
Marke: BD 762165
Beschreibung
Bei vielen molekularen Assays zur Untersuchung intrazellulärer RNA besteht der erste Schritt in der Entnahme von Vollblut. Eine große Herausforderung bei dieser Art von Tests stellt die Instabilität der intrazellulären RNA dar. Diese RNA wird schnell abgebaut, innerhalb von Stunden nach der Blutentnahme. Darüber hinaus wachsen nach der Blutentnahme bestimmte RNA-Arten durch den Prozess der Geninduktion in vitro. Sowohl der RNA-Abbau in vitro als auch die Geninduktion können zu einer Unter- oder Überschätzung der relativen Anzahl der Gentranskripte in vivo führen.
Das PAXgene™ Blut-RNA-Röhrchen enthält einen Zusatzstoff, der das Profil der Gentranskriptionen in vivo stabilisiert, indem der RNA-Abbau in vitro reduziert und die Geninduktion minimiert wird. Bei Verwendung in Verbindung mit dem PAXgene™ Blut-RNA-Kit ermöglicht das Blut-RNA-Röhrchen den präzisen Nachweis und die Quantifizierung von Gentranskripten. Lagern Sie nicht verwendete PAXgene Blut-RNA-Röhrchen bei 18–25°C. (Begrenzte Ausflugstemperaturen von bis zu 40 °C sind zulässig.)
Spezifikation
Durchsichtig | |
PAXgene Blut-RNA-Konservierungslösung, 6,9 ml | |
Steril | |
2,5 mL | |
Molekulardiagnostische Tests | |
100 mm | |
CE-Kennzeichnung |
Zellenvorbereitungsröhrchen | |
PET | |
Hemogard | |
100/Karton | |
Papier | |
16 mm |
Sicherheit und Handhabung
- PAXgene Blood RNA Tube
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetradecyltrimethylammonium oxalate, (+)-Tartaric acid