Learn More
BD Universal Viral Transport Standard and Combo Kits
Sterile kits provide room temperature (2° to 25°C) storage and transport of viruses, chlamydiae, mycoplasmas and ureaplasmas
147.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entnahme und Transport von klinischen Proben, die Viren, Chlamydien, Mykoplasmen oder Ureaplasmen enthalten, von der Sammelstelle zum Prüflabor
Menge 50 pro Packung
Shaft Material Kunststoff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11753859
Unterlagen ansehen
BD
220221
3 ml-Röhrchen, zwei sterile Kunststofftupfer mit regulärer Polyesterspitze, eingeritzter Schaft Universelles Standard-Kit für den Transport viraler Röhrchenproben
147.00 €
50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For the collection and transport of clinical specimens containing viruses, chlamydiae, mycoplasmas or ureaplasmas from the collection site to the testing laboratory. System can be processed using standard clinical laboratory operating procedures for viral, chlamydial, mycoplasmal and ureaplasmal culture. Includes a universal transporting medium that is room temperature stable, which can sustain viability (and infectivity) of a plurality of organisms during transit to the testing laboratory. Medium includes protein for stabilization, antibiotics to minimize bacterial and fungal contamination, and a buffer to maintain a neutral pH.
  • Need for refrigerated storage and transport on ice is eliminated, decreasing the prevalence of specimen rejection and eliminating messy specimen transport
  • Feature a unique blend of antimicrobics that target and suppress bacterial and fungal contamination and are not harmful to viruses, chlamydiae, mycoplasmas or ureaplasmas
  • Clinical pathogens are maintained, while growth of contaminants is inhibited
  • Preserves viruses and chlamydiae when stored frozen with the presence of a cryoprotectant
  • Provided with labeled capture-cap vials designed for transport of the clinical sample
  • System is also supplied as a sample collection kit that comprises a package containing one capture-cap vial of medium and a peel pouch incorporating sterile polyester or nylon flocked specimen collection swabs, with scored shafts for easy breakage
  • Capture-cap is designed to secure the shaft of the swab sample to the cap, eliminating use of forceps to remove swab in the laboratory
Spezifikation
Spezifikation
Entnahme und Transport von klinischen Proben, die Viren, Chlamydien, Mykoplasmen oder Ureaplasmen enthalten, von der Sammelstelle zum Prüflabor
50 pro Packung
Kunststoff
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Universal Viral Transport Standard and Combo Kits