Learn More
BD TMB-Substrat-Reagenzien-Set
Zur Verwendung in BD OptEIA™ ELISA-Sets. Substratreagenz A, die klar und farblos ist, enthält Wasserstoffperoxid. Substratreagenz B, die eine farblos bis hin zu hell bernsteinfarbene Lösung ist, enthält 3,3', 5,5' Tetramethylbenzidin (TMB) in einem organischen Lösungsmittel.
Marke: BD 555214
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.72900kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet:
- Substratreagenz A, 300 ml
- Substrat-Reagenz B, 300 ml
Beschreibung
- Reagenzien vor der Verwendung auf Zimmertemperatur bringen (30 Minuten für diesen Prozess einplanen)
- Entsorgen Sie alle verbleibenden Arbeitslösungen nach der Verwendung
Spezifikation
ELISA-Substrat | |
ELISA | |
2 °C bis 8 °C |
ELISA-Set | |
Substratreagenz A, 300 ml Substrat-Reagenz B, 300 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H311 + H331-Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P264-Nach Gebrauch hände gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / rettungshelfer
- P330-Mund ausspülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/rettungshelfer anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: Wasser, Spray, Nebel, CO2, Trockenlöschmittel oder alkoholbeständiger Schaum zum Löschen verwenden.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P235-Kühl halten.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter eine geeignete Aufbereitungs- und Entsorgungseinrichtung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschrift zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide, tin dichloride
Nur für Forschungszwecke