Learn More
BD Slip-Tip Sterile Spritzen
Slip-tip disposable syringe
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OSHA |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | Tuberkulinspritze |
Einwegprodukt | Ja |
Beschreibung
Slip-tip disposable syringe
- Clear barrel with bold scale markings
- Tapered plunger rod for ease of aspiration and a positive plunger rod stop
- Labeled packaging
- Latex-free
Spezifikation
OSHA | |
Ja | |
Ja | |
Ja |
Allgemeine Anwendungen | |
Tuberkulinspritze | |
Slip Tip | |
Steril |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.