Learn More
BD Retrievagen-Antigen-Rückgewinnungssysteme
Empfohlen für zinkfixierte und formalinfixierte paraffineingebettete Gewebeschnitte, die eine suboptimale oder keine Reaktivität mit Antikörpern zur immunhistochemischen Färbung aufweisen
349.00 € - 408.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Rückgewinnung Reagenz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemische Färbung |
Kennzeichnung | RUO |
Produktcode | Marke | Menge | Reagenztyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Reagenztyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15811807
|
BD
550524 |
125 ml | Retrievagen A |
349.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15806308
|
BD
550527 |
250 ml | Retrievagen B |
408.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
10 % neutral gepuffertes Formalin fixiert das Gewebe durch Vernetzung von Proteinen, die eine Konformationsänderung oder “Maskierung” des antigenen Epitops verursachen können, was zu einer reduzierten oder fehlenden Antikörperreaktivität führt. Die BD Retrievagen Antigen-Retrieval-Systeme sind so konzipiert, um das Epitop zu demaskieren und die Antikörperfärbung zu verbessern.
- Retrievagen A (pH-Wert 6.0) wird als zwei separate Lösungen angeboten, die gemischt werden müssen
- Retrievagen B (pH-Wert 9.5) wird als gebrauchsfertige Lösung angeboten
Spezifikation
Rückgewinnung Reagenz | |
Immunhistochemische Färbung | |
RUO |