Learn More
BD Reagenzien- und Farbstoff-Tropfpipetten
Identifizieren Sie Mikroorganismen, ohne Reagenzien zu mischen oder zu messen
Marke: BD 261181
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Um Tests durchzuführen, drücken Sie die Pipette zusammen, um die Ampulle zu zerdrücken. Drehen Sie die Pipette um, um bequem Tropfen für Tropfen zu dispensieren.
- Die Pipette enthält eine eintägige Zufuhr von Reagenz oder Färbemittel, hermetisch verschlossen in einer Ampulle
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten Einheitlichkeit und Genauigkeit
Spezifikation
Reagenzien/Farbstoff-Tropfpipetten | |
CE | |
Für den Nachweis von Organismen, die Oxidase-Enzym produzieren | |
Oxidase-Reagenz |
50 Packung | |
Pipette | |
15 bis 30 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Reagenzien- und Farbstoff-Tropfpipetten > Oxidase
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur