Learn More
BD Katalase-Reagenz-Pipette
Identifizieren Sie Mikroorganismen, ohne Reagenzien zu mischen oder zu messen
Marke: BD 261203
Beschreibung
Um Tests durchzuführen, drücken Sie die Pipette zusammen, um die Ampulle zu zerdrücken. Drehen Sie die Pipette um, um bequem Tropfen für Tropfen zu dispensieren.
- Die Pipette enthält einen hermetisch in einer Ampulle versiegelten Tagesvorrat an Reagenz oder Färbemittel
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten Einheitlichkeit und Genauigkeit
Spezifikation
Reagenzien/Farbstoff-Tropfpipetten | |
CE | |
Pipette | |
15 bis 30 °C |
50 Packung | |
Wert einer eintägigen Färbung | |
Zur Bestimmung der Anwesenheit von Katalase, die von Bakterien erzeugt wird |
Sicherheit und Handhabung
- Catalase Test
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide solution