Learn More
BD BBL™ Gram-Objektträger
Artikelnummer. 11732964
Click to view available options
Menge:
50/Packung
missing translation for 'unitSize'
50 Stück
Artikelnummer. 11732964
missing translation for 'mfr': BD 231401
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Für Bewertung und Kontrolle der Qualität von Gram-Färbereagenzien und Gram-Färbeverfahren. BD Difco™ BBL™ Gram-Objektträger ermöglichen eine problemlose Bewertung.
  • Objektträger-Format
  • Verwendung für die Bewertung von: Gram-Färbereagenzien 
  • 50 Objektträger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 30 °C
Menge 50/Packung