Learn More
BD Phosflow™ Fixpuffer I
Artikelnummer. 12830470
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Enthält Formaldehyd und ist eine schädliche Lösung.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12830470
Marke: BD 557870
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Formaldehyd und ist eine schädliche Lösung.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur gleichzeitigen Fixierung und Permeabilisierung von Zellen vor der intrazellulären Färbung
  • Enthält 250 ml einer 1x-Pufferlösung
  • Optimiert für den Einsatz mit der Marke BD Phosflow phosphorylierter intrazellulärer signalproteinspezifischer Antikörper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Verdünnung 1 X
Produkttyp Fixierpuffer
Menge 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gleichzeitige Fixierung und Permeabilisierung von Zellen vor der intrazellulären Färbung
pH 7,2
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Nur für Forschungszwecke.