Learn More
BD Pharmingen™ IHC Zink-Fixierung
Artikelnummer. p-3901664
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Verdünnung:
1 X
10 X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10400275
Marke: BD 550523
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine Alternative zur Formalinfixierung von Gewebe für paraffineingebettete Schnitte
Zehnprozentiges, neutral gepuffertes Formalin-fixiertes Gewebe durch die Vernetzung von Proteinen. Dadurch wird möglicherweise eine Konformationsänderung oder “Maskierung” des antigenen Epitops verursacht, die zu einer reduzierten oder fehlenden Antikörperreaktivität führt. Zur Entmaskierung des Epitops werden verschiedene Antigen-Wiedergewinnungsverfahren verwendet, jedoch ist es oft nicht möglich, das Epitop wiederzugewinnen und eine optimale immunhistochemische Färbung zu erhalten. In diesen Situationen wird die Verwendung von IHC Zink-Fixiermittel als ein milderes Fixiermittel als Formalin empfohlen.
  • Zink-fixierte paraffineingebettete Schnitte zeigen eine sehr gute Immunfärbung mit vielen Leukozyten-Markern und eine Gewebemorphologie, die mit einer Formalin-Fixierung vergleichbar ist.
  • Die Anwendung von Antigen-Wiedergewinnungsverfahren auf die Zink-fixierten Paraffinschnitte kann die Antikörperreaktivität in einigen Fällen weiter verbessern.
Es gibt einige Antigene, die durch Zink-Fixierung nicht erhalten bleiben. In diesen Situationen ist die Verwendung von frischem gefrorenem Gewebe für die immunhistochemische Färbung die einzige Alternative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Verdünnung 1 X
Produkttyp Fixiermittel
Menge 1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemische Färbung
Form Flüssig