Learn More
BD OptEIA™ Affen-IFN-γELISA-Set
Für natürliches oder rekombinantes Interferon-γ (IFN-γ) in Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen von nicht-humanen Primaten (Rhesus, Cynomolgus und Pavian).
Marke: BD 551492
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Standard in diesem Set ist gegen gereinigtes Baculovirus-exprimiertes rekombinantes humanes IFN-γ kalibriert. Eine Affe IFN-γ-Einheit (U) ist definiert als ein Pikogramm des rekombinanten menschlichen IFN-γ.
- Inhalt des Kits: Erfassungsantikörper (Anti-Affe IFN-γ monoklonaler Antikörper), Detektionsantikörper (Biotinylierter Anti-Affe IFN-γ monoklonaler Antikörper), Enzym-Reagenz (Streptavidin-Meerrettichperoxidase-Konjugat SAV-HRP), Standards (rekombinantes IFN-γ, gefriergetrocknet), Anleitung/Analysenzertifikat
- Größe: 20 Tests des 96 -Well-Formats
ELISA
Spezifikation
Affe IFN-g ELISA-Set | |
Entwicklung von ELISA für natürliches oder rekombinantes IFN-g in nicht-humanen Primaten (Rhesus, Cynomolgus und Pavian) Serum, Plasma und Zellkulturüberständen | |
20 Platten |
20 96-Well-Platten | |
Monoklonaler Anti-Affen-IFN-g-(Capture-)Antikörper, Biotinylierter monoklonaler Anti-Affen-IFN-g-(Nachweis-)Antikörper, Anleitung/Analysenzertifikat, Gefriergetrockneter rekombinanter IFN-g (Standard), Streptavidin-HRP | |
2 bis 8 °C |