Learn More
BD Mouse T Lymphocyte Subset Antibody Cocktail
Designed to identify major subsets of T lymphocytes by direct immunofluorescent staining with flow cytometric analysis
1350.00 €
Spezifikation
Wirtsspezies Mouse
Regulatorischer Status RUO
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Konjugat Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konjugat Preis Menge & Verfügbarkeit  
15849378
Unterlagen ansehen
BD
558431
APC/PE/PE-Cyanine7
1350.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10779856
Unterlagen ansehen
BD
558391
FITC/PE/PE-Cyanine7
1350.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The three antibodies have been titrated and pre-diluted, mixed together, and formulated for optimal staining performance. The Mouse T Lymphocyte Subset Isotype Control contains equivalent concentrations of fluorochrome- and isotype-matched negative-control immunoglobulin
  • Permits recognition of each of three antigens on each cell in a sample
  • Levels of expression of three antigens distinguish the major subpopulations of developing and peripheral T lymphocytes
  • Additional fluorochrome-labeled reagents may be combined to further characterize T-cell subpopulations
  • Monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography
  • Clone: 145-2C11, RM4-5, 53-6.7
  • Isotype: Armenian Hamster IgG1, κ, Rat IgG2a, κ
Spezifikation
Spezifikation
Mouse
RUO
Affinity Purified
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.