Learn More
BD Luer-Lok™ Zugangssystem
Für die nadelfreie Entnahme von Blut. Das BD Vacutainer™ Luer-Lok™ Zugangssystem ist ein Entnahmesystem mit direktem Zugang.
Marke: BD 36490200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die nadellose Abnahme von Blut
- Halter mit zuvor befestigtem Steckadapter für mehrere Proben
- Passt an Luer Innenkegel und für Luer-Verbindungen ausgelegte Zugänge Typ IV
- Ermöglicht das Erfassen von Probenmaterial in ein evakuiertes Probenröhrchen
- Blaue Farbkodierung ermöglicht eine problemlose Unterscheidung von anderen auf Halter basierenden Produkten
- Weist die Sicherheit einer Luer-Verbindung mit Schraubverriegelung auf und kann daher Luer-Slip-Einheiten ersetzen
- Kompatibel mit Luer-aktivierten Zugängen für die direkte Urinprobename in einem geschlossenen System, wie sie bei einigen Foley-Kathetern anzutreffen ist (z. B. der Bard™ E-Z™ Lock Probenahmezugang)
- Steril, latexfrei
Spezifikation
Männlicher Luer-Lock | |
Ports mit Luer-Lock-Verschluss für geschlossene, direkte Urinproben, wie sie mit manchen Foley-Kathetern durchgeführt werden können | |
Greifen Sie auf Geräte zur Blutentnahme zu |
Für die nadelfreie Gewinnung von Blut | |
Ja | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nicht-retournierbares medizinisches Gerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur