Learn More
BD Jurkat Cell Lysate
Artikelnummer. 15815939
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15815939
Marke: BD 611451
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Convenient to use and useful control for western blotting application
  • Source is rich in endogenously expressed proteins
  • Provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
  • Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
  • Concentration: 1mg/mL
Routinely tested western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue T-cell Leukemia
Menge 500 μg
Lagerungspuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Wirtsspezies Human
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20 °C