Learn More
BD ICC-Fixierpuffer
Click to view available options
Menge:
100 ml
Unit Size:
1 Stück
Description
Nützlich für die Fixierung von ungefärbten Zellen, die an mikroskopischen Objektträgern haften
- Neutrale pH-gepufferte Kochsalzlösung
- Dient zur Konservierung von Human- und Nagetier-Lymphzellen
Immunzytochemie (Zytospine)
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Produkttyp | Fixierpuffer |
| Menge | 100 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fixierung ungefärbter Zellen auf Objektträgern für die immunzytochemische Färbung von Zytokinen |
Nur für Forschungszwecke