Learn More
BD Fixable Viability Stain 575V
Click to view available options
:
Fixable Viability Stain 575V
Beschreibung
- Fixable Viability Stain 575V is excited by the Violet laser (with an excitation maximum of 396nm), and has a fluorescence emission maximum of 572nm
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -80 °C |
| Menge | 200 μg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) |
|
| Zellpermeabilität | Permeable |
| Produkttyp | Fixable Viability Stain 575V |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BD Horizon Fixable Viability Stain 575V
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Fixable Viability Stain 575V