Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme und Zubehör: Behältersystem-Beutel
Für die Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-angereicherter Umgebungen. BD Difco™ GasPak™ EZ Gaserzeugungsanlagen und Zubehör: Behältersystem-Beutel benötigen keine Katalysatoren und sind daher besonders anwenderfreundlich.
Marke: BD 260679
Beschreibung
- Für die Verwendung in den GasPak™ EZ Behältern als auch in den GasPak™ 100 und GasPak™ 150 Gläsern
- Den Päckchen muss für die Aktivierung kein Wasser zugegeben werden. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Gasbildung für optimales Wachstum von Bakterien aus
Spezifikation
EZ CO2 Behältersystem-Beutel | |
Beutel | |
EZ CO2 Campy Behältersystem | |
GasPak |
2°bis 25 °C | |
Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen | |
— | |
20 Beutel/Packung |
Katalysatorfrei und praktisch, zur Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-reicher Umgebungen