Learn More
BD FoxP3 Staining Kit
High performance reagent kit for detection of human FoxP3 positive regulatory T cells
Marke:  BD 560132
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15839958
  • 1445.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: PE/Alexa Fluor™ 647/ Alexa Fluor 488, FoxP3, CD4, CD25, Buffer set
Beschreibung
Beschreibung
  • Complementing antibody conjugates buffer system fixes and permeabilizes cells in easy, simple steps
  • Components are sufficient for 100 tests
  • Clone: M-A251, RPA-T4, 259D/C7
  • Isotype: mouse IgG1, IgG1, κ, IgG1, κ
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alexa Fluor 647
1 Kit