Learn More
BD Rodac plaat BBL, VE=500
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
65 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- 10-mm-Raster mit 21 Quadraten
- Oberfläche: ca.25 cm2
- Steril, mit Deckel
- Einwegprodukt
Bestellinformation
20 je Verpackung.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Kulturfläche | ca. 25 cm2 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Verpackung | Manschette |
| Menge | 20/Beutel |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 65 mm |