Learn More
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Quick reactive Gold standard Vibrio cholerae Antisera
Marke:  BD 224321
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11742794
  • 126.00 € / 3 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkttyp: Antigene und Antiseren
  • Gruppierungen: U- bis Z-Produkte
  • Unterart: Vibrio cholerae
  • Typ: Antiseren
  • Gefriergetrocknet, auf 3 ml rehydrieren
  • Ausreichend Reagenz für 20 Objektträgertests
  • Erhältlich mit 3 verschiedenen Antiserumtypen und O-Antikörpern
  • Haltbarkeit: 1095 Tage
Kaninchen-Serum für den Objektträger-Agglutinationstest
Zertifizierungen
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen
Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern
Mikrobiologische Medien
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Poly, 3 mL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide