missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: TCBS-Agar (Thiosulfat-Citrat-Galle-Sucrose-Agar)
Zur selektiven Isolierung und Kultivierung von V. cholerae und anderen enteropathogenen Vibriosen
Marke: BD 265020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TCBS ist das primäre Beschichtungsmedium, universell verwendet für die selektive Isolierung von Vibriosen, die Cholera, Diarrhö und Lebensmittelvergiftungen verursachen. Das Medium wurde von Kobayashi et al.4 durch Modifizierung des selektiven Mediums von Nakanishi5 entwickelt. Die Kombination
von alkalischem Peptonwasser und TCBS-Agar wird in vielen Verfahren zur Isolierung von V. cholerae und anderen Vibrio-Spezies aus Fäkalien verwendet.
Spezifikation
ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9, SMWW | |
Dehydriert | |
Thiosulfat-Citrat-Gallesalze-Sucrose-Agar | |
Isolierung von Cholera vibrios und Vibrio parahaemolyticus | |
500 g |
< 30 °C | |
Thiosulfat-Citrat-Gallesalze-Sucrose-Agar (TCBS-Agar) | |
Hefeextrakt 5 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 10 g/l, Natriumcitrat 10 g/l, Natriumthiosulfat 10 g/l, Oxgall 8 g/l, Saccharose 20 g/l, Natriumchlorid 10 g/l, Eisenammoniumcitrat 1 g/l, Bromthymolblau 0,04 g/l, Thymolblau 0,04 g/l, Agar 15 g/l | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: oxgall, ferric ammonium citrate