Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Bouillon, Lennox
Wird zur Vermehrung und Erhaltung rekombinanter Stämme von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren verwendet. BD™ Difco™ LB Bouillon, Lennox ist ein von Lennox entwickeltes Nährmedium für das Wachstum reiner E. coli-Kulturen.
Marke: BD 240230
Beschreibung
Difco™ LB-Bouillon, Lennox Medien liefern alle Ernährungsbedürfnisse für von E. coli K12 abstammende Organismen, die nicht genügend Vitamin B herstellen. E. coli wächst in Lennox LB-Bouillon schneller als in herkömmlichen Medien, da diese Medien den Zellen Aminosäuren, Nukleotid-Vorläufer, Vitamine und andere Metaboliten liefern, die der Mikroorganismus sonst synthetisieren müsste.
Lennox LB Bouillon besitzt den zehnfachen Natriumchloridspiegel von Luria Broth Base, Miller und die Hälfte des Spiegels von LB Bouillon, Miller. Dadurch lässt sich die optimale Salzkonzentration für einen bestimmten Stamm auswählen. Auf Wunsch kann das Medium aseptisch mit Glucose ergänzt werden, um das gesamte von Lennox beschriebene Medium vorzubereiten.
- Rezeptur: Trypton 10,0 g, Hefeextrakt 5,0 g, Natriumchlorid 5,0 g
- Gute Kulturreaktion auf: Escherichia coli 33694 (HB101), Escherichia coli 39403 (JM103), Escherichia coli 53868 (DH5)
- Zur Zubereitung 20 g in 1 l destilliertem Wasser mischen und 1 Minute lang kochen
- PH (3,5 % Lösung, 25 °C): 7,0 ± 0,2
Spezifikation
CE | |
Bei <30 °C kühlen | |
LB-Bouillon, Lennox | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l | |
Flasche |
Hellbeige | |
Dehydriertes Pulver | |
LB-Bouillon | |
Zur Erhaltung und Kultivierung rekombinanter Stämme von Escherichia coli | |
500 g |