Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Agar, Miller (Luria-Bertani)
Propagate and maintain E. coli for molecular biology. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: LB Agar, Miller (Luria-Bertani) supplied in dehydrated form for the convenience of the laboratorian and bioprocessing specialist.
135.00 € - 371.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CCAM
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp LB-Agar, Miller
Produkttyp Agar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
11748902
Unterlagen ansehen
BD
244510
2000 g Eimer
371.00 €
2 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11758902
Unterlagen ansehen
BD
244520
500 g Flasche
135.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Contains 10g/L NaCl
  • For propagation of E. coli
  • Wide range of molecular biology applications
Spezifikation
Spezifikation
CCAM
Dehydriert
Agar
Vermehrung und Erhaltung von Escherichia coli für die Molekularbiologie
< 30 °C
LB-Agar, Miller
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l, Agar 15 g/l
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage