Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: LB-Agar, Miller (Luria-Bertani)
Propagate and maintain E. coli for molecular biology. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: LB Agar, Miller (Luria-Bertani) supplied in dehydrated form for the convenience of the laboratorian and bioprocessing specialist.
Marke: BD 244510
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält 10 g/l NaCl
- Zur Vermehrung von E. coli
- Breite Palette molekularbiologischer Anwendungen
Spezifikation
CCAM | |
Dehydriert | |
Agar | |
Vermehrung und Erhaltung von Escherichia coli für die Molekularbiologie | |
2000 g |
< 30 °C | |
LB-Agar, Miller | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l, Agar 15 g/l | |
Eimer |