Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Granuliertes Agar
Für den Einsatz als Verfestigungsmittel für Kulturmedien. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Granulierter Agar wird sorgfältig auf Kulturreaktionen, Löslichkeit und Gelierungstemperatur überwacht.
Marke: BD 214530
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwendungen:
- Verfestigungsmittel für Kulturmedien
- Granuliert
Spezifikation
ISO/DIS, 11014 | |
Agar | |
Allgemeine bakteriologische Anwendungen | |
500 g |
1.5 % | |
Dehydriertes Granulat | |
Behälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Granuliertes Agar > Granuliertes Agar; 500 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur