Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Dextrose-Glucose, wasserfrei
Artikelnummer. p-4888637
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackungsart:
Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11738233
Marke: BD 215530
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird mit mikrobiologischen Kulturmedien verwendet. BD™ Difco™ Dextrose Glucose, wasserfrei ist eine Form von D(+)-Glucose. Die dehydrierte Form bietet den Spezialisten für Labor- und Bioprozesse mehr Komfort.
D-Glucose ist ein Einfachzucker, der im Blut von Tieren als Blutzucker zirkuliert und von Pflanzen während der Photosynthese hergestellt wird. Es ist eine wichtige Energiequelle für die Zellatmung. Glucose wird in Pflanzen als Stärke und in Tieren als Glykogen gespeichert.
  • CAS: 50-99-7
  • EG-Nr.: 200-075-1
  • Chemische Formel: C6H12O6
  • Molare Masse: 180.16 mol
  • Synonym: Blutzucker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Farbe Weißlich
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Zusatzstoff Dextrose-Glukose
Form Wasserfreier Feststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologische Kulturmedien
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g