Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Brillantgrün-Galle 2 %
Artikelnummer. 11753483
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Inhalt und Lagerung:
2 bis 25 °C
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackungsart Inhalt und Lagerung unitSize
11753483 500 g Flasche 2 bis 25 °C 500 Gramm
11793463 2kg Eimer 2 bis 25 °C 2 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11753483
Marke: BD 274000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Standardmethoden-Medium für bestätigte und abgeschlossene Tests auf Coliformbakterien in Wasser und Lebensmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Form Dehydriert
Medientyp Brillantgrün-Galle 2 %
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Pepton 10 g/l, Oxgall 20 g/l, Laktose 10 g/l, Brilliantgrün 13,3 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis von Coliform-Organismen in Lebensmitteln, Milchprodukten, Wasser und Abwasser sowie in anderen Materialien von gesundheitlicher Bedeutung
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: oxgall