Learn More
BD 500G BISMUTH SULFITE AGAR
Click to view available options
:
Bismutsulfit-Agar; 500 g
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9000 |
| Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Wismutsulfit-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Rinderextrakt 5 g/l, Pepton 10 g/l, Dextrose 5 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 4 g/l, Eisensulfat 0,3 g/l, Wismut-Sulfit-Indikator 8 g/l, Agar 20 g/l, Brilliantgrün 25 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von Enterococcus fecalis 29212, Escherichia coli 25922, Salmonella enterica, Unterart enterica, Serotyp Typhi 19430, Salmonella enterica, Unterart enterica, Serotyp Typhimurium 14028 |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium sulphite