Learn More
BD Difco™ Bordetella pertussis Antiseren für Serotypisierung
Kaninchen-Serum für die Objektträger-Agglutination
Marke: BD 223091
Benachrichtigungen:
Enthält Quecksilber. Ordnungsgemäß entsorgen.
Beschreibung
- Erhältlich in 1,0 ml-Fläschchen
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Bordatella pertussis | |
1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Vial B. Pertussis Antiserum 1Ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Azide